Läs mer
6-klorpyridin-3-borsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11345659
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345659 5 g 5g
11325659 250 mg 250mg
11335659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345659 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L20388.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 444120-91-6 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 444120-91-6
Molekylformel C5H5BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.36
MDL-nummer MFCD03094998
InChI-nyckel WPAPNCXMYWRTTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloropyridine-5-boronic acid, 6-chloropyridin-3-yl boronic acid, 2-chloro-5-pyridineboronic acid, 2-chloro-5-pyridylboronic acid, 6-chloro-3-pyridylboronic acid, 6-chloropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-chloropyridine-3-boronic acid, 2-chloropyridin-5-ylboronic acid, 6-chloro-3-pyridinylboronic acid, 2-chloro-pyridine-5-boronic acid
PubChem CID 3845034
IUPAC-namn (6-klorpyridin-3-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-3-boronic acid
Smältpunkt 154°C to 157°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 9119810
Formel vikt 157.37
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.