Läs mer
6-klorpyridin-3-metanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11314176
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314176 5 g 5g
11324176 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11314176 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19285.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21543-49-7 | C6H6ClNO | 143.57 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21543-49-7
Molekylformel C6H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 143.57
MDL-nummer MFCD01075226
InChI-nyckel GOXYBEXWMJZLJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-hydroxymethylpyridine, 6-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-5-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-5-pyridinemethanol, 6-chloropyridine-3-methanol, 6-chloro-3-pyridinemethanol, 6-chloro-3-pyridinyl methanol, 3-pyridinemethanol, 6-chloro, 6-chloro-3-pyridyl methanol, 6-chloro-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 177161
IUPAC-namn (6-klorpyridin-3-yl)metanol
LEDER C1=CC(=NC=C1CO)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyridine-3-methanol
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kokpunkt 120°C (0.4 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1525126
Formel vikt 143.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.