Läs mer
6-klorpyrimidin-4(3H)-on, Thermo Scientific™
Produktkod. 10106812
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10106812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10091004 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10106812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07170DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 4765-77-9
Molekylformel C4H3ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 130.531
InChI-nyckel AXFABVAPHSWFMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-4-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ol, 4-chloro-6-hydroxypyrimidine, 6-chloropyrimidin-4 1h-one, 6-chloropyrimidin-4 3h-one, 6-chloro-4-pyrimidinol, 6-chloro-4 1h-pyrimidinone, 4 1h-pyrimidinone, 6-chloro, 6-chloro-3,4-dihydro-4-oxopyrimidine, zlchem 18
PubChem CID 358318
IUPAC-namn 6-klor-lH-pyrimidin-4-on
LEDER C1=C(NC=NC1=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-4-pyrimidinol
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 130.53
Procent renhet 97%