Läs mer
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Mikromol™
Produktkod. 30052557
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052557 25 mg
1 options
Produktkod. 30052557 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0521.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
CAS 35139-67-4
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H5 Cl N4 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine 3-Oxide, Minoxidil Imp. A (EP), Minoxidil Impurity A
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4O/c5-2-1-3(6)9(10)4(7)8-2/h1H,6H2,(H2,7,8)
LEDER Nc1cc(Cl)nc(N)[n+]1[O-]
IUPAC-namn 6-chloro-3-oxidopyrimidin-3-ium-2,4-diamine
Molekylvikt (g/mol) 160.56
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 160.0152 g/mol