Läs mer
6-klorpyrimidin-2,4-diamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10672255
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10672255 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10672255 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10268DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-chloropyrimidine-2, 4-diamine
CAS 156-83-2
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C4H5ClN4
MDL-nummer MFCD00006097
Kvantitet 1 g
Synonym 4-chloro-2,6-diaminopyrimidine, 2,4-diamino-6-chloropyrimidine, 2,6-diamino-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-diaminopyrimidine, 6-chloro-pyrimidine-2,4-diamine, 2,4-pyrimidinediamine, 6-chloro, 4-chloro-2,6-diamino pyrimidine, 2-amino-6-chloro-4-pyrimidinylamine, caap, minoxidil impurity b
InChI-nyckel QJIUMVUZDYPQRT-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=C(N=C(N=C1Cl)N)N
IUPAC-namn 6-klorpyrimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 144.562
PubChem CID 67432
Formel vikt 144.56
Procent renhet 97%