Läs mer
6-Kloropyrimidin-2,4-diamin, Mikromol™
Produktkod. 17943636
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17943636 100 mg
17941506 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17943636 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0521.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-Kloropimidin-2,4-diamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
CAS 156-83-2
Analyt- eller komponentnamn 2,4-Diamino-6-chloropyrimidine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H5 Cl N4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 6-Chloropyrimidine-2,4-diamine, Minoxidil Imp. B (EP), Minoxidil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C4H5ClN4/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H4,6,7,8,9)
LEDER Nc1cc(Cl)nc(N)n1
IUPAC-namn 6-kloropimidin-2,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 144.56
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 144,0203 g/mol