Läs mer
6-Klorotroonroman-4-ett, 98 %
Produktkod. 11444053
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444053 1 g 1g
11454053 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444053 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10304.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 13735-12-1 | C9H7ClOS | 198,664 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13735-12-1
Molekylformel C9H7ClOS
Molekylvikt (g/mol) 198.664
MDL-nummer MFCD00052997
InChI-nyckel OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorothiochroman-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-thiochromen-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-thiochroman-4-one, 6-chloro-3,4-dihydro-2h-1-benzothiin-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-4h-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2,3-dihydro-1-benzothiopyran-4-one, 6-chloro-2h,3h-benzo e thiin-4-one, acmc-20alz1, maybridge1_007431
PubChem CID 248065
IUPAC-namn 6-klor-2,3-dihydrotiokromen-4-on
LEDER C1CSC2=C(C1=O)C=C(C=C2)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chlorothiochroman-4-one
Smältpunkt 65°C to 69°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 124621
Formel vikt 198.67
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.