Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorouracil |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione |
| Formel vikt | 146.53 |
| Procent renhet | ≥97.5% (HPLC) |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 6-Chlorouracil, 98%
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .