Läs mer
6-Chlorouracil, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15219636 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15219636 5 g 5g
15209636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15219636 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 133930050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4270-27-3
Molekylformel C4H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 146.53
MDL-nummer MFCD00014595
InChI-nyckel PKUFNWPSFCOSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 4-chlorouracil, 6-chloropyrimidine-2,4-diol, 6-chloro-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-chloro-2,4-pyrimidinediol, 6-chloro-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 4-chloro-2,6-dihydroxypyrimidine
PubChem CID 73272
LEDER ClC1=CC(=O)NC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chlorouracil
Infrarött spektrum Authentic
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 6-chloro-1H-pyrimidine-2,4-dione
Formel vikt 146.53
Procent renhet ≥97.5% (HPLC)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chlorouracil, 98%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.