Läs mer
6-Chlorouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chlorouracil |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H2,6,7,8,9) |
| Formel vikt | 145.9883 |