Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Compartment Divider Insert
Produktkod. 12603026 Handla allt SP Scienceware Produkter
Change view
Positioner:
6
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Positioner unitSize
12603026 6 Paket med 2
1 options
Produktkod. 12603026
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F169620006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Prevents bottles from colliding during transport. For use with Bel-Art™ SP Scienceware™ HDPE Bottle Carrier.
  • For use with HDPE Bottle Carrier (F16963-0000)
  • Made of 0.25 in. thick high-density polyethylene
  • Creates 6 compartments
  • Each compartment measures 8.5 x 8.5cm (3.375 x 3.375 in.)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Material HDPE
Positioner 6
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) HDPE Bottle Carrier (F16963-0000)
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 355 x 177.8 x 152.4mm
Produkttyp 6-compartment Divider Insert
Array 3 x 2