Läs mer
6-Cyano-2-naftol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Cyano-2-naphthol |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H |
| Formel vikt | 169.0528 |