Läs mer
6-Cyano-2-naftol, TRC
Produktkod. 30368329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368329 10 g
30350380 1 g
30348893 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30368329 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC98198010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52927-22-7
Molekylformel C11 H7 N O
Molekylvikt (g/mol) 169.18
IUPAC-namn 6-hydroxynaftalen-2-karbonitrin
LEDER Oc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyano-2-naphthol
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11(13)4-3-9(10)5-8/h1-6,13H
Formel vikt 169.0528