missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid |
| CAS | 1934971-05-7 |
| Molekylformel | C8 H9 N O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c9-3-8(6(10)11)1-7(2-8)4-12-5-7/h1-2,4-5H2,(H,10,11) |
| LEDER | OC(=O)C1(CC2(COC2)C1)C#N |
| IUPAC-namn | 6-cyano-2-oxaspiro[3.3]heptane-6-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 167.162 |
| Formel vikt | 167.058 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?