Läs mer
6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-trans-4-(1-pyrrolidinyl)-2H-benzo-[b]-pyrano-3-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-trans-4-(1-pyrrolidinyl)-2H |
| CAS | 75611-78-8 |
| Molekylformel | C16 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H20N2O2/c1-16(2)15(19)14(18-7-3-4-8-18)12-9-11(10-17)5-6-13(12)20-16/h5-6,9,14-15,19H,3-4,7-8H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@@H]([C@H]1O)N3CCCC3)C#N |
| IUPAC-namn | (3R,4S)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-pyrrolidin-1-yl-3,4-dihydrochromene-6-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vikt | 272.1525 |