Läs mer
6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-trans-4-(1-pyrrolidinyl)-2H-benzo-[b]-pyrano-3-ol, TRC
Produktkod. 30350666
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30350666 50 mg
1 options
Produktkod. 30350666 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC97910050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyano-3,4-dihydro-2,2-dimethyl-trans-4-(1-pyrrolidinyl)-2H
CAS 75611-78-8
Molekylformel C16 H20 N2 O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20N2O2/c1-16(2)15(19)14(18-7-3-4-8-18)12-9-11(10-17)5-6-13(12)20-16/h5-6,9,14-15,19H,3-4,7-8H2,1-2H3/t14-,15+/m0/s1
LEDER CC1(C)Oc2ccc(cc2[C@@H]([C@H]1O)N3CCCC3)C#N
IUPAC-namn (3R,4S)-3-hydroxy-2,2-dimethyl-4-pyrrolidin-1-yl-3,4-dihydrochromene-6-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Formel vikt 272.1525