Läs mer
6-cyano-7-nitro-1,4-dihydrokinoxalin-2,3-dion, 98 %
Produktkod. 15490307
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490307 50 mg 50mg
15470307 10 mg 10mg
15480307 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63472.MF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Potent, selektiv kainat/quisqualat (icke-NMDA) receptorantagonist | CAS: 115066-14-3 | C9H4N4O4 | 232,155 g/mol
Potent, selektiv kainat/quisqualat (icke-NMDA) receptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115066-14-3
Molekylformel C9H4N4O4
Molekylvikt (g/mol) 232.155
MDL-nummer MFCD00069232
InChI-nyckel RPXVIAFEQBNEAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym cnqx, 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione, unii-6ote87sccw, 7-nitro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile, 6ote87sccw, 3h cnqx, 6-cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline, 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile, 6-quinoxalinecarbonitrile, 1,2,3,4-tetrahydro-7-nitro-2,3-dioxo, 2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile
PubChem CID 3721046
ChEBI CHEBI:34468
IUPAC-namn 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydrokinoxalin-6-karbonitril
LEDER C1=C(C(=CC2=C1NC(=O)C(=O)N2)[N+](=O)[O-])C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyano-7-nitro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
Smältpunkt >300 °C
Färg Gult
Kvantitet 50 mg
Beilstein 5821072
Löslighetsinformation Löslig i DMSO till 100 mM
Formel vikt 232.16
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.