Läs mer
6-cyano-7-nitrokinoxalin-2,3-dion, TRC
Produktkod. 30360253
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360253 5 mg
30357245 50 mg
30366011 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30360253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9820005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115066-14-3
Molekylformel C9 H4 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 232.15
IUPAC-namn 7-nitro-2,3-dioxo-1,4-dihydrokinoxalin-6-karbonitril
LEDER [O-][N+](=O)c1cc2NC(=O)C(=O)Nc2cc1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H4N4O4/c10-3-4-1-5-6(2-7(4)13(16)17)12-9(15)8(14)11-5/h1-2H,(H,11,14)(H,12,15)
Formel vikt 232.0233