Läs mer
6-cyanonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11333966
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11333966 250 mg 250mg
11323966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17127.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70165-31-0 | C7H4N2O2 | 148.121 g/mol
6-Cyanonicotinsyra, används inom medicin
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
6-Cyanonicotinic acid, används inom
medicin Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70165-31-0
Molekylformel C7H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 148.121
MDL-nummer MFCD01318135
InChI-nyckel WMHSQCDPPJRWIL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-cyanonicotinic acid, 2-cyano-5-carboxypyridine, 6-cyanonicotinicacid, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-cyano, 5-carboxypicolinonitrile, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-cyano, 6-cyano-3-pyridinecarboxylic acid, 6-cyano-nicotinic acid, pubchem16844, 6-cyanonicotinic acid,
PubChem CID 2761108
IUPAC-namn 6-cyanopyridin-3-karboxylsyra
LEDER C1=CC(=NC=C1C(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Cyanonicotinic acid
Smältpunkt 189°C to 194°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4384027
Löslighetsinformation Soluble in alcohol.
Formel vikt 148.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.