Läs mer
6-Cyanopyridine-3-carboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Cyanopyridine-3-carboxaldehyde |
| CAS | 131747-68-7 |
| Molekylformel | C7H4N2O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 5-Formyl-2-pyridinecarbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4N2O/c8-3-7-2-1-6(5-10)4-9-7/h1-2,4-5H |
| LEDER | O=Cc1ccc(nc1)C#N |
| IUPAC-namn | 5-formylpyridine-2-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.12 |
| Formel vikt | 132.0324 |