Läs mer
6-cyklohexyl-4-metyl-2H-pyran-2-on, TRC
Produktkod. 30133019
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133019 1 g
30003924 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133019 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC9880651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14818-35-0
Molekylformel C12 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 192.25
Synonym 2H-Pyran-2-one, 6-cyclohexyl-4-methyl-, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one, 6-Cyclohexyl-4-methyl-2-pyrone
IUPAC-namn 6-cyklohexyl-4-metylpyran-2-ett
LEDER CC1=CC(=O)OC(=C1)C2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-cyclohexyl-4-methyl-2H-pyran-2-one
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H16O2/c1-9-7-11(14-12(13)8-9)10-5-3-2-4-6-10/h7-8,10H,2-6H2,1H3
Formel vikt 192.115