Läs mer
6-cyclohexylhexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-cyclohexylhexanoic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O2/c13-12(14)10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11/h11H,1-10H2,(H,13,14) |
| Formel vikt | 198.162 |