Läs mer
6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purine-2-amine (Abacavir tert-Butyl Ether), Mikromol™
Beskrivning
6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purine-2-amine (Abacavir tert-Butyl Ether)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abacavir tert-Butyl Ether |
| CAS | 1443421-68-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abacavir tert-Butyl Ether |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H26 N6 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Abacavir tert-butyl ether, N6-Cyclopropyl-9-{(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]cyclopent-2-en-1-yl}-9H-purine-2,6-diamine, 6-(Cyclopropylamino)-9-[(1R,4S)-4-[[(1,1-dimethylethyl)oxy]methyl]cyclopent-2-enyl]-9H-purine-2-amine, 9H-Purine-2,6-diamine, N6-cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-, N6-Cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(1,1-dimethylethoxy)methyl]-2-cyclopenten-1-yl]-9H-purine-2,6-diamine, Abacavir Sulfate Imp. F (Ph. Int.), Abacavir Sulfate Imp F (EP), Abacavir Sulfate Impurity F, Abacavir Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C18H26N6O/c1-18(2,3)25-9-11-4-7-13(8-11)24-10-20-14-15(21-12-5-6-12)22-17(19)23-16(14)24/h4,7,10-13H,5-6,8-9H2,1-3H3,(H3,19,21,22,23)/t11-,13+/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC[C@H]1C[C@H](C=C1)n2cnc3c(NC4CC4)nc(N)nc23 |
| IUPAC-namn | 6-N-cyclopropyl-9-[(1R,4S)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxymethyl]cyclopent-2-en-1-yl]purine-2,6-diamine |
| Visa mer |