Läs mer
[(η-6-Cymene)[(S,S)-1,2-diphenyl-N-tosyl-1,2-ethanediaminato]ruthenium] chloride], TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [(eta-6-Cymene)[(S,S)-1,2-diphenyl-N-tosyl-1,2-ethanediaminato]ruthenium] chloride] |
| CAS | 192139-90-5 |
| Molekylformel | C31H35ClN2O2RuS |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | [RuCl(TsDPEN)(η-6-cymene)], [((S,S)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)[(4-tolyl)sulfonyl]amido](chloro)(η6-p-cymene)ruthenium, , [S-(R*,R*)]-[N-[2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium, [N-[(1S,2S)-2-(Amino-κN)-1,2-diphenylethyl]-4-methylbenzenesulfonamidato-κN]chloro[(1,2,3,4,5,6-η)-1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene]ruthenium |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21N2O2S.C10H14.ClH.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;1H;/q-1;;;+2/p-1/t20-,21-;;;/m0.../s1 |
| LEDER | [Cl-][Ru+2]123456(C=7(C(C)C)[CH]1=[CH]2C3(C)=[CH]4[CH]57)[N-](S(=O)(=O)C8=CC=C(C)C=C8)[C@H]([C@@H]([NH2]6)C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10 |
| Molekylvikt (g/mol) | 636.21 |
| Formel vikt | 636.12 |