Läs mer
6-Dehydro-19-nortestosterone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Dehydro-19-nortestosterone |
| CAS | 14531-84-1 |
| Molekylformel | C18 H24 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, Estra-4,6-dien-3-one, 17beta-hydroxy- (7CI,8CI), (17beta)-17-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-dien-3-one, 17beta-Hydroxyestr-4,6-diene-3-one, 17beta-Hydroxyestra-4,6-dien-3-one, 6-Dehydro-19-nortestosterone, 6-Dehydronandrolone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h2,4,10,13-17,20H,3,5-9H2,1H3/t13-,14+,15+,16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC[C@@H]3[C@H]4CCC(=O)C=C4C=C[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-methyl-2,8,9,10,11,12,14,15,16,17-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.38 |
| Formel vikt | 272.1776 |