missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Dehydroandrostenedione, TRC

Produktkod. 30350591
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350591 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350591 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2289601G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Dehydroandrostenedione
CAS 633-34-1
Molekylformel C19H24O2
Kvantitet 1 g
Synonym Androsta-4,6-diene-3,17-dione, δ4,6-Androstadiene-3,17-dione
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,11,14-16H,5-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
LEDER O=C1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]21C)=O
IUPAC-namn (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-2,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione
Molekylvikt (g/mol) 284.39
Formel vikt 284.1776
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.