Läs mer
6-Dehydrocortisol Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 11beta,17,21-Trihydroxypregna-4,6-diene-3,20-dione 21-Acetate |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h4-5,10,16-18,20,26,28H,6-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 402.2042 |