Läs mer
6-Demethyl 4-Methyl Mexiletine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Demethyl 4-Methyl Mexiletine Hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-8-4-5-11(9(2)6-8)13-7-10(3)12;/h4-6,10H,7,12H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 215.1077 |