missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Demethyl Papaverine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Demethyl Papaverine-d3 |
| CAS | 1246815-25-7 |
| Molekylformel | C19H16D3NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-(methoxy-d3)-6-isoquinolinol, 7-(Methoxy-d3)-1-veratryl-6-isoquinolinol, 6-Desmethylpapaverine-d3, Isopacodine-d3, NSC 273754-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4/c1-22-17-5-4-12(9-19(17)24-3)8-15-14-11-18(23-2)16(21)10-13(14)6-7-20-15/h4-7,9-11,21H,8H2,1-3H3/i2D3 |
| LEDER | OC1=CC(C=CN=C2CC3=CC=C(OC)C(OC)=C3)=C2C=C1OC([2H])([2H])[2H] |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.38 |
| Formel vikt | 328.1502 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?