Läs mer
6-Demethyl Papaverine, TRC
Produktkod. 30361675
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30361675 1 mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30361675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2312001MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 6-Demethyl Papaverine
CAS 18813-63-3
Molekylformel C19 H19 N O4
Kvantitet 1 mg
Synonym 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-isoquinolinol, 6-Isoquinolinol, 7-methoxy-1-veratryl- (8CI), 6-Demethylpapaverine, 6-Desmethylpapaverine, Isopacodine, NSC 273754
InChI formel InChI=1S/C19H19NO4/c1-22-17-5-4-12(9-19(17)24-3)8-15-14-11-18(23-2)16(21)10-13(14)6-7-20-15/h4-7,9-11,21H,8H2,1-3H3
LEDER COc1ccc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)cc1OC
IUPAC-namn 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxyisoquinolin-6-ol
Molekylvikt (g/mol) 325.36
Formel vikt 325.1314
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.