Läs mer
6-Demethyl Papaverine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Demethyl Papaverine |
| CAS | 18813-63-3 |
| Molekylformel | C19 H19 N O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxy-6-isoquinolinol, 6-Isoquinolinol, 7-methoxy-1-veratryl- (8CI), 6-Demethylpapaverine, 6-Desmethylpapaverine, Isopacodine, NSC 273754 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4/c1-22-17-5-4-12(9-19(17)24-3)8-15-14-11-18(23-2)16(21)10-13(14)6-7-20-15/h4-7,9-11,21H,8H2,1-3H3 |
| LEDER | COc1ccc(Cc2nccc3cc(O)c(OC)cc23)cc1OC |
| IUPAC-namn | 1-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-7-methoxyisoquinolin-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.36 |
| Formel vikt | 325.1314 |