missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Deoxy-L-talose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Deoxy-L-talose |
| CAS | 7658-10-8 |
| Molekylformel | C6 H12 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | L-Talose, 6-deoxy-, Talose, 6-deoxy-, L- (8CI), 6-Deoxy-L-talose, Pneumose, (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-Tetrahydroxyhexanal |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4-,5+,6-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.16 |
| Formel vikt | 164.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?