Läs mer
6-Deoxypenciclovir hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(2-Amino-9H-purin-9-yl)ethyl]propane-1,3-diol hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O2.ClH/c11-10-12-3-8-9(14-10)15(6-13-8)2-1-7(4-16)5-17;/h3,6-7,16-17H,1-2,4-5H2,(H2,11,12,14);1H |
| Formel vikt | 273.0993 |