missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Des(1-methyl-2-benzimidazolyl)-6-carboxy Telmisartan, TRC

Produktkod. 30349396
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30349396 10 mg
30358911 50 mg
30359124 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30349396 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29102010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 884330-12-5
Molekylformel C26 H24 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 428.4798
Synonym 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP)
IUPAC-namn 3-[[4-(2-carboxyphenyl)phenyl]methyl]-7-methyl-2-propylbenzimidazole-5-carboxylic acid
LEDER CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24N2O4/c1-3-6-23-27-24-16(2)13-19(25(29)30)14-22(24)28(23)15-17-9-11-18(12-10-17)20-7-4-5-8-21(20)26(31)32/h4-5,7-14H,3,6,15H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32)
Formel vikt 428.1736
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.