Läs mer
6-Des(1-metyl-2-benzimidazolyl)-6-karboxy Telmisartan, TRC
Produktkod. 30359124
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359124 100 mg
30349396 10 mg
30358911 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359124 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD291020100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 884330-12-5
Molekylformel C26 H24 N2 O4
Molekylvikt (g/mol) 428.4798
Synonym 1-[(2'-Carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid, 1H-Benzimidazole-6-carboxylic acid, 1-[(2'-carboxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-, Telmisartan Imp E (EP)
IUPAC-namn 3-[[4-(2-karboxyphenyl)fenyl]metyl]-7-metyl-2-propylbensimidazol-5-karboxylsyra
LEDER CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[(2'-Carboxybiphenyl-4-yl)methyl]-4-methyl-2-propyl-1H-benzimidazol-6-carboxylic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C26H24N2O4/c1-3-6-23-27-24-16(2)13-19(25(29)30)14-22(24)28(23)15-17-9-11-18(12-10-17)20-7-4-5-8-21(20)26(31)32/h4-5,7-14H,3,6,15H2,1-2H3,(H,29,30)(H,31,32)
Formel vikt 428.1736
Procent renhet >95%