Läs mer
6-Des(diethanolamino)-6-chloro Dipyridamole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2'-((6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)nitrilo)diethanol |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2 |
| Formel vikt | 435.215 |