Läs mer
6-Desacetyl-6-Bromo Palbociclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Desacetyl-6-Bromo Palbociclib |
| CAS | 851067-56-6 |
| Molekylformel | C22H26BrN7O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Bromo-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Palbociclib Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26BrN7O/c1-14-17-13-26-22(27-18-7-6-16(12-25-18)29-10-8-24-9-11-29)28-20(17)30(21(31)19(14)23)15-4-2-3-5-15/h6-7,12-13,15,24H,2-5,8-11H2,1H3,(H,25,26,27,28) |
| LEDER | CC1=C(Br)C(=O)N(C2CCCC2)c3nc(Nc4ccc(cn4)N5CCNCC5)ncc13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.39 |
| Formel vikt | 483.1382 |