Läs mer
6-Desacetyl-N-Boc Palbociclib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Desacetyl-N-Boc Palbociclib |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35N7O3/c1-18-15-23(35)34(19-7-5-6-8-19)24-21(18)17-29-25(31-24)30-22-10-9-20(16-28-22)32-11-13-33(14-12-32)26(36)37-27(2,3)4/h9-10,15-17,19H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,28,29,30,31) |