missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Desamino 6-Chloro Etravirine-13C3 |
| CAS | 1246818-40-5 |
| Molekylformel | C1713C3H13BrClN5O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-[[5-Bromo-6-chloro-2-[(4-cyanophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]oxy]-3,5-dimethyl-benzonitrile-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27)/i16+1,18+1,19+1 |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1O[13c]2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)n[13c](Cl)[13c]2Br)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[5-bromo-6-chloro-2-(4-cyanoanilino)(4,5,6-^{13}C_{3})pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-dimethylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 457.69 |
| Formel vikt | 456.0093 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?