missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Desamino 6-Chloro Etravirine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Desamino 6-chloro etravirine |
| CAS | 269055-76-7 |
| Molekylformel | C20 H13 Br Cl N5 O |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13BrClN5O/c1-11-7-14(10-24)8-12(2)17(11)28-19-16(21)18(22)26-20(27-19)25-15-5-3-13(9-23)4-6-15/h3-8H,1-2H3,(H,25,26,27) |
| LEDER | Cc1cc(cc(C)c1Oc2nc(Nc3ccc(cc3)C#N)nc(Cl)c2Br)C#N |
| IUPAC-namn | 4-[5-bromo-6-chloro-2-(4-cyanoanilino)pyrimidin-4-yl]oxy-3,5-dimethylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 454.71 |
| Formel vikt | 452.9992 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?