Läs mer
6-Desfluoro Rufinamide, TRC
Produktkod. 30368371
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30368371 100 mg
1 options
Produktkod. 30368371 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD290315100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
CAS 106308-41-2
Molekylformel C10 H9 F N4 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 1-(2-Fluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide, Fluorobenzyl triazole carboxamide, Triazole carboxamide derivative
InChI formel InChI=1S/C10H9FN4O/c11-8-4-2-1-3-7(8)5-15-6-9(10(12)16)13-14-15/h1-4,6H,5H2,(H2,12,16)
LEDER NC(=O)c1cn(Cc2ccccc2F)nn1
IUPAC-namn 1-[(2-fluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxamide
Molekylvikt (g/mol) 220.2
Formel vikt 220.076