Läs mer
6’-Desmethoxy-6’-hydroxy Noscapine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Noscapine Impurity 11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21NO7/c1-22-7-6-10-8-13-19(28-9-27-13)20(26-3)14(10)16(22)17-11-4-5-12(23)18(25-2)15(11)21(24)29-17/h4-5,8,16-17,23H,6-7,9H2,1-3H3/t16-,17+/m1/s1 |
| Formel vikt | 399.13 |