Läs mer
6-Despiperidinyl-6-(alogliptin-Namino-yl) Alogliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Despiperidinyl-6-(alogliptin-Namino-yl) Alogliptin |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H30N8O4/c1-35-28(40)14-26(38(30(35)42)18-23-10-5-3-8-21(23)16-32)34-25-12-7-13-37(20-25)27-15-29(41)36(2)31(43)39(27)19-24-11-6-4-9-22(24)17-33/h3-6,8-11,14-15,25,34H,7,12-13,18-20H2,1-2H3/t25-/m1/s1 |
| Formel vikt | 578.24 |