Läs mer
6-Diamino-1-metyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Diamino-1-methyluracil |
| CAS | 6972-82-3 |
| Molekylformel | C5H8N4O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 5,6-Diamino-1-methyl-uracil, 3-Methyl-4,5-diaminouracil, 4,5-Diamino-3-methyluracil, 5,6-Diamino-1-methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4-dione, NSC 62597 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N4O2/c1-9-3(7)2(6)4(10)8-5(9)11/h6-7H2,1H3,(H,8,10,11) |
| LEDER | NC(C(NC1=O)=O)=C(N1C)N |
| IUPAC-namn | 5,6-diamino-1-metylpyrimidin-2,4-dion |
| Molekylvikt (g/mol) | 156.14 |
| Formel vikt | 156.0647 |