Läs mer
6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Dibutylamino)-1,3,5-triazine-2,4-dithiol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20N4S2/c1-3-5-7-15(8-6-4-2)9-12-10(16)14-11(17)13-9/h3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14,16,17) |
| Formel vikt | 272.1129 |