missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-(Dibutylamino)-2-naphthalenecarboxaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(Dibutylamino)-2-naphthalenecarboxaldehyde |
| CAS | 1578268-33-3 |
| Molekylformel | C19H25NO |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-(Dibutylamino)-2-naphthaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C19H25NO/c1-3-5-11-20(12-6-4-2)19-10-9-17-13-16(15-21)7-8-18(17)14-19/h7-10,13-15H,3-6,11-12H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCN(CCCC)c1ccc2cc(C=O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 6-(dibutylamino)naphthalene-2-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.41 |
| Formel vikt | 283.1936 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?