Läs mer
[6-(dietylamino)-3-pyridinyl]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10670305
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10670305 250 mg 250mg
10289742 1 g 1g
10225604 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10670305 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07117CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 690632-68-9
Molekylformel C10H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 180.251
MDL-nummer MFCD06200887
InChI-nyckel OMGIPGLZKJOJSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-diethylamino-3-pyridinyl methanol, 6-diethylamino pyridin-3-yl methanol, 6-diethylamino-3-pyridyl methan-1-ol
PubChem CID 2794793
IUPAC-namn [6-(dietylamino)pyridin-3-yl]metanol
LEDER CCN(CC)C1=NC=C(C=C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [6-(Diethylamino)-3-pyridinyl]methanol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.25
Procent renhet 97%