Läs mer
6-(dietylamino)-3-pyridinylaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10370643
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10370643 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10681825 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10092444 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10370643 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07193CB
Kemiska identifierare
CAS 578726-67-7
Molekylformel C10H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 178.24
MDL-nummer MFCD06200894
InChI-nyckel PCISUIMHLSRKGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-diethylamino pyridine-3-carbaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinylaldehyde, 6-diethylamino nicotinaldehyde, 6-diethylamino-3-pyridinecarboxaldehyde
PubChem CID 2794806
IUPAC-namn 6-(dietylamino)pyridin-3-karbaldehyd
LEDER CCN(CC)C1=NC=C(C=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Diethylamino)-3-pyridinylaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%