Läs mer
6-(Difluorometoxi)-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridinyl)metyl]-1-metyl-1H-benzimidazol, TRC
Produktkod. 30387133
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387133 10 mg
30380624 50 mg
30378161 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387133 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45171810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 721924-06-7
Molekylformel C17H17F2N3O4S
Molekylvikt (g/mol) 397.4
Synonym Pantoprazole EP Impurity
LEDER COc1ccnc(CS(=O)c2nc3ccc(OC(F)F)cc3n2C)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-(Difluoromethoxy)-2-(((3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl)sulfinyl)-1-methyl-1H-benzimidazole
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-8-10(26-16(18)19)4-5-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3
Formel vikt 397.0908