Läs mer
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine, MedChemExpress
Beskrivning
6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine is a plant growth substance.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-(γ,γ-Dimethylallylamino)purine |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 2365-40-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C10H13N5 |
| Synonym | N6-(2-lsopentenyl)adenine |
| Löslighetsinformation | DMSO : 60 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C/C(C)=C/CNC1=C2N=CNC2=NC=N1 |
| Visa mer |